Learn More
Brannan™ Tube de recharge F -20°F à 120°F Brannan
Marque: Brannan™ 13/944/1
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Marque: Brannan™ 13/944/1
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg