Learn More
Thermo Scientific™ Kits des bonnes pratiques de pipetage (GLP) ClipTip™ F1
Description
Facilitez vos bonnes pratiques de pipetage au sein du laboratoire grâce aux kits GLP F1-ClipTip™ Thermo Scientific™, qui offrent une diversité de pipettes monocanal ou des assortiments de pipettes monocanal et multicanaux, proposés avec des cônes ClipTip compatibles et un portoir pour pipettes extrêmement pratique. Sélectionnez le kit qui vous convient le mieux et profitez des performances des pipettes ClipTip F1 et de leur légèreté pour optimiser votre confort.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Appréciez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler la pointe de votre pipette
D’une simple pression, chaque pointe se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de pointes mal fixées ou présentant des fuites
Une fois les pointes ClipTip en place, elles sont parfaitement fixées et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les ponites, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
En savoir plus >
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de plus de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Le réglage du volume sécurisé empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort réglable
Le repose-doigt réglable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipettes ClipTip
Faites votre choix parmi les cinq tailles en format 96 : 20, 50, 200, 300, 1 000 μl
Marquage CE
La pipette F1-ClipTip, associée aux pointes de pipettes ClipTip compatibles, sont marquées CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète ClipTip >
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes ClipTip : 12,5 ext, 200 et 1 000 |
| Description | 1-Kit GLP F ClipTip 1 : 1-10 μl, 10-100 μl et 100-1000 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Kit GLP |
| Volume (métrique) | 1 à 1000 μl |