Learn More
F1063-0967, MedChemExpress
Code produit 16473398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473398 10 mg
16469926 50 mg
16454636 100 mg
16436127 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16473398 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101510
MedChemExpress F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.
F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau F1063-0967
CAS 613225-56-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24N2O5S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (206.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(O)=O)C=CC(NC(CCCCCN2C(S/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C)C=C3)=S)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 484.59
Poids de la formule 484.59
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death