Learn More
Motic™ Microscope série F11
Description
- Le système optique DIN supérieur et la fabrication de précision garantissent que tous les microscopes sont parcentriques ainsi que parfocales et fournissent des images lumineuses et nettes.
- Objectifs achromatiques DIN 4X, 10X et 40X.
- Mise au point grossière et fine.
- Éclairage LED avec cordon.
- Microscope double vue disponible.
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur 0,65 NA avec diaphragme à iris et porte-filtre |
| Description | Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension. |
| Eyepiece | WF 10X/18 mm, avec pointeur, verrouillable |
| Type de tête | Monoculaire, 45° Incliné, 360° Tournant |
| Type d’éclairage | LED avec contrôle d’intensité |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS |
| Modèle | Microscope LED F-1110 |
| Types d’objectifs | DIN Achromatique |
| Comprend | Platine : 120 x 110 mm, platine ordinaire avec clips à échantillons. Housse de protection. |
| Couvre-nez | Tourelle quadruple rotative avec butées à déclic. |
| Afficher plus |