Learn More
Motic™ Microscope série F11
Code produit 15475072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de condenseur:
Condenseur 0,65 NA avec diaphragme à iris et porte-filtre
Condenseur 1.25 N.A. focalisable avec diaphragme à iris
Modèle:
Microscope LED F-1110
Microscope LED F-1115
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de condenseur Modèle Conditionnement
15475072 Condenseur 1.25 N.A. focalisable avec diaphragme à iris Microscope LED F-1115 1 pièce
15445072 Condenseur 0,65 NA avec diaphragme à iris et porte-filtre Microscope LED F-1110 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475072 Fournisseur Motic™ Code fournisseur PF5042B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    238.00€ / 1 pièces
    Économisez 7.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Cette série de microscopes biologiques de base est la référence pour l’enseignement secondaire. Le microscope Motic™ série F11 inclut les caractéristiques des microscopes les plus demandés, telles que la structure en métal robuste, l’équipement de mise au point en métal et les composants verrouillables adaptés aux élèves.
  • Le système optique DIN supérieur et la fabrication de précision garantissent que tous les microscopes sont parcentriques ainsi que parfocales et fournissent des images lumineuses et nettes.
  • Objectifs achromatiques DIN 4X, 10X et 40X.
  • Mise au point grossière et fine.
  • Éclairage LED avec cordon.
  • Microscope double vue disponible.
Spécification
Type de condenseur Condenseur 1.25 N.A. focalisable avec diaphragme à iris
Description Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension.
Eyepiece WF 10X/18 mm, avec pointeur, verrouillable
Type de tête Monoculaire, 45° Incliné, 360° Tournant
Type d’éclairage LED avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40XS
Modèle Microscope LED F-1115
Types d’objectifs DIN Achromatique
Comprend Platine : 120 x 110 mm, platine ordinaire avec clips à échantillons. Housse de protection.
Couvre-nez Tourelle quadruple rotative avec butées à déclic.
Conception optique Système optique fini 160 mm
Dimensions (L x l x H) 185 x 140 x 375 mm
Poids (métrique) 3,1 kg
Alimentation électrique 240 V (CE)