Learn More
MULTIROIR Chariot F64
Code produit 17226880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
250 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17226880 250 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17226880 Fournisseur MULTIROIR Code fournisseur ARO64RGU
Expédition estimée: 07-12-2026
Chariot rouge F64 pour bac en plastique avec 4 roues pivotantes
  • Chariot rouge F64
  • Pour bac en plastique 600 x 400
  • Matériau : ABS
  • Capacité de charge : 250 kg
  • Mobilité : 4 roues pivotantes
  • Dimensions externes : 620 x 420 mm
Spécification
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Dimensions (L x l) 620 x 420 mm
À utiliser avec (application) Transporter tous les types de produits
À utiliser avec (équipement) Récipient Euro-Standard 600 x 400