Learn More
FAAH-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16470688
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470688 5 g
16411999 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470688 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY79511
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.
FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau FAAH-IN-2
CAS 184475-71-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H11ClFN3O2
Quantité 5 g
Synonyme O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (65.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 319.72
Poids de la formule 319.72
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid