Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de rouleaux de lingettes WETTASK™
Description
Rouleau large, perforé à utiliser dans les zones occupées. Peut être utilisé avec une gamme de systèmes de distribution mobiles ou montés. Contrôlez les coûts des solvants et des désinfectants et améliorez la sécurité en réduisant les déversements.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (métrique) | 32 cm |
| Largeur (métrique) | 31 cm |
| Matériau | Fibre |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Essuyer et préparer les surfaces industrielles et médicales à l’aide du solvant, produit chimique ou détergent de votre choix |
| Épaisseur | 1 d’épaisseur |