Learn More
Tork Distributeur de mouchoirs en papier
Code produit 31908327 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Mouchoir en papier
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31908327 Mouchoir en papier 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908327 Fournisseur Tork Code fournisseur 270023
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Le distributeur de mouchoirs un à la fois présente un design moderne avec une surface lisse et des lignes nettes pour s’adapter parfaitement aux toilettes
  • Un distributeur de mouchoirs fin peut être fixé sur un mur ou un plan de travail.
  • La distribution individuelle améliore l’hygiène des toilettes. Les invités ne touchent que les mouchoirs qu’ils prennent.
  • Les surfaces lisses et blanches sont faciles à nettoyer, réduisant le temps d’entretien.
  • Le design moderne permet de cacher complètement la boîte à mouchoirs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Distributeur de mouchoirs en papier
Couleur Blanc
Alternate Part Number 7310791226903
Dimensions (L x l x H) 595 x 275 x 210 mm
Longueur (impériale) 5,551 in
Longueur (métrique) 141 mm
Largeur (impériale) 10,23 in
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 2,48 in
Hauteur (métrique) 63 mm
Capacité Mouchoir en papier
Matériau Plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Haut ouvert
Modèle Étalon
Quantité 12
Stérilité Non stérile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.