Learn More
BD Solution de nettoyage FACS
Code produit 15875858 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15875858 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15875858 Fournisseur BD Code fournisseur 340345
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisée comme solution de nettoyage pour les cytomètres en flux. BD Biosciences™ La solution de nettoyage des visages est RUO (GMP ) conforme à la réglementation.
  • Cytométrie en flux (testée régulièrement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD FACS Clean Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypochlorous acid, sodium