Learn More
BD Liquide de gaine FACSFlow™
Code produit 12756528 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 l
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12756528 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12756528 Fournisseur BD Code fournisseur 342003
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Utilisé avec les systèmes de cytomètre en flux FACS™. Le liquide de gaine BD™ FACSFlow™ est un liquide de système consommable conçu pour être utilisé dans le réservoir de liquide de gaine. Pour une performance optimale, remplissez le réservoir à 75 %. Ce liquide de système est fourni dans un récipient en vrac de 20 L pour être utilisé fréquemment.
Le liquide de gaine est la solution qui parcourt le cytomètre en flux. Une fois que le débit de liquide de gaine est bon, les cellules sont injectées au centre du flux, à une pression légèrement supérieure. Les principes de la focalisation hydrodynamique font que les cellules s’alignent en une seule rangée en direction du flux. Le liquide de gaine FACSFlow™ doit remplir le réservoir de liquide de gaine des cytomètres en flux FACS™. Le réservoir doit être rempli à environ 75 %.
  • Point d’ébullition : 100°C
  • Pression de la vapeur à 20°C : 23 hPa
  • Densité à 20°C : 1,02 g/cm3
  • Soluble dans l’eau
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    Description Liquide de gaine
    Forme physique Liquide
    Quantité 20 l
    Formule Eau (97,8 %) ; autres substances : chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de potassium monobasique, hydrogénophosphate de disodium, 2-phénoxyéthanol, fluorure de sodium