Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Code produit 16472118
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472118 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472118 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP1482
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Spécification
Pureté 99.8%
CAS 59401-28-4
Contenu et stockage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Poids moléculaire 1684.0 g/mol
Type de produit Natural Products
Quantité 5 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Mating Factor α