Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.8% |
| CAS | 59401-28-4 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 1684.0 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Mating Factor α |