Learn More
Abcam Kit d’analyse de l’activité du facteur Xa (fluorométrique)
Code produit 32113153 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 Tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32113153 1 x 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32113153 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3253581x100Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurez l’activité du facteur X à 40 m avec le kit d’analyse d’activité du facteur Xa AB325358. Sensibilité >1 ng. Utilisation avec Microplaques (bandes de puits 12 x 8).
Mesurez l’activité du facteur X à 40 m avec le kit d’analyse d’activité du facteur Xa AB325358. Sensibilité >1 ng. Utilisation avec Microplaques (bandes de puits 12 x 8).
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 x 100 Tests