Learn More
Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16495998
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495998 10 mg
16486416 100 mg
16478617 5 mg
16423416 25 mg
16412147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16495998 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14247
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fadrozole hydrochloride
CAS 102676-31-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14ClN3
Quantité 10 mg
Synonyme CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 259.73
Poids de la formule 259.73
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death