Learn More
Kartell™ Récipient pour matières fécales
Code produit 10244331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
60 mL
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10244331 60 mL 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10244331 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0269500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.95€
    153.26€ / 400 pièces
    Économisez 103.69€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Moyen facile de recueillir et de transporter des échantillons de matières fécales. Le récipient pour matières fécales stérile Kartell™ comprend une pelle pour aider à manipuler l’échantillon.
  • Conçus pour le prélèvement et l’acheminement de matières fécales
  • En PS transparent avec bouchon en polypropylène
  • Comprend une petite pelle pour faciliter la manipulation des échantillons
  • Stérile
  • Marquage CE, conform
Spécification
Certifications/Conformité CE/IVD
Diamètre (métrique) 41 mm
Comprend Bouchon et pelle en polypropylène
Matériau Polystyrène
Conditionnement Stérile
Volume (métrique) 60 mL
Hauteur (métrique) 55 mm