Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts HTS à 96 puits FluoroBlok™
Code produit 10234152 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Conditionnement
10234152 Fond plat (puits en F) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10234152 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353928
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Simplifiez la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les systèmes d’insert HTS à 96 puits Falcon™ FluoroBlok™ sont conçus avec une membrane unique en PET opaque qui bloque la transmission de la lumière dans la plage com
96 puits carré, microplaque à fond plat
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Surface de culture 0,08 cm2
    Array 8 x 12
    À utiliser avec (équipement) Système d’insert 96 puits HTS Multiwell FluoroBlok™
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Stérilité Stérile
    Traitement de surface Non traité
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    Comprend 96 puits carrés, plaque à fond plat
    Nbre par carton 5/carton
    Nb par paquet 5/boîte
    Quantité 5/carton