Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts à 96 puits FluoroBlok™ HTS
GREENER_CHOICE
Code produit 10520613 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
3 μm
8 μm
Quantité:
1/carton
5/carton
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Quantité unitSize
10520613 8 μm 1/carton 1 pièce
10316182 3 μm 1/carton 1 pièce
10172822 3 μm 5/carton 5 pièces
10530613 8 μm 5/carton 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10520613 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 351163
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les systèmes d’insert HTS à 96 puits Falcon™ FluoroBlok™ sont conçus avec une membrane unique en PET opaque qui bloque la transmission de la lumière dans la plage com
  • Une solution pour des études cellulaires automatisées à haut débit de chimiotaxie, migration et invasion
  • Augmentez la productivité des tests de migration et d’invasion cellulaire grâce à une détection simplifiée par fluorescence et une analyse en temps réel
  • Simplification de la chimiotaxie, des tests de migration et d’invasion cellulaire
  • La plate-forme technologique standard permet plusieurs protocoles
  • Protocoles homogènes pour les lectures cinétiques en temps réel
  • Détection en temps réel sans démontage ni destruction de l’insert
  • Cadence de l’échantillon accrue
  • Élimine les tâches de grattage et de comptage des cellules
  • Fonction d’automatisation conviviale
  • 96 Multiwell Ce format est compatible avec les détecteurs commerciaux et les instruments de manipulation de fluides.
  • Membrane de blocage de fluorescence unique
  • Bloque plus de 99 % des longueurs d'onde d'excitation et d'émission des fluorophores couramment utilisés pour le marquage des cellules
Le Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System est une plateforme d'analyse de culture cellulaire conçue pour l'automatisation. Boîtier monobloc et membrane microporeuse bloquant la fluorescence (disponible en 3.0 et 8.0)μLa taille des pores (m)  permet d'accroître l'efficacité, la productivité et le débit du processus de découverte de médicaments. La conception novatrice de la plaque réceptrice minimise la diaphonie entre les puits ; le boîtier noir du 96 Multiwell L'insert élimine pratiquement l'autofluorescence. Ces fonctions garantissent des mesures de fluorescence issues de votre dosage, et non des interférences ou du bruit de fond.
Informations sur la commande
Porosité disponible : 3 et 8 μm. Système d’insert 96 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,08 cm2
Membrane PET
Array 8 x 12
Porosité 8 μm
Couleur Noir
Type de produit Système FluoroBlok™ HTS de support perméable à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Lecteur de plaques de fluorescence ou microscope à fluorescence inversée
Matériau PET
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Comprend Plaque d’insert à 96 puits carrés, plaque à fond plat et couvercle
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/carton