Description
- Une solution pour des études cellulaires automatisées à haut débit de chimiotaxie, migration et invasion
- Augmentez la productivité des tests de migration et d’invasion cellulaire grâce à une détection simplifiée par fluorescence et une analyse en temps réel
- Simplification de la chimiotaxie, des tests de migration et d’invasion cellulaire
- La plate-forme technologique standard permet plusieurs protocoles
- Protocoles homogènes pour les lectures cinétiques en temps réel
- Détection en temps réel sans démontage ni destruction de l’insert
- Cadence de l’échantillon accrue
- Élimine les tâches de grattage et de comptage des cellules
- Fonction d’automatisation conviviale
- 96 Multiwell Ce format est compatible avec les détecteurs commerciaux et les instruments de manipulation de fluides.
- Membrane de blocage de fluorescence unique
- Bloque plus de 99 % des longueurs d'onde d'excitation et d'émission des fluorophores couramment utilisés pour le marquage des cellules
Le Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System est une plateforme d'analyse de culture cellulaire conçue pour l'automatisation. Boîtier monobloc et membrane microporeuse bloquant la fluorescence (disponible en 3.0 et 8.0)μLa taille des pores (m) permet d'accroître l'efficacité, la productivité et le débit du processus de découverte de médicaments. La conception novatrice de la plaque réceptrice minimise la diaphonie entre les puits ; le boîtier noir du 96 Multiwell L'insert élimine pratiquement l'autofluorescence. Ces fonctions garantissent des mesures de fluorescence issues de votre dosage, et non des interférences ou du bruit de fond.
Informations sur la commande
Porosité disponible : 3 et 8 μm. Système d’insert 96 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,08 cm2 |
| Membrane | PET |
| Array | 8 x 12 |
| Porosité | 8 μm |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Système FluoroBlok™ HTS de support perméable à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de plaques de fluorescence ou microscope à fluorescence inversée |
| Matériau | PET |
| Afficher plus |