Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs Falcon
Code produit 10006121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 tube de culture de 50 ml n° 15151
2 Culture de 50 ml et 2 Culture de 15 ml, tube n° 15151 et 15115
5 tubes de culture de 15 ml n° 15115
Tube de culture de 15 ml, n° 15115
Tube de culture de 50 ml, n° 15051 et 15052
Tube de culture de 50 ml, n° 15151
Type:
Adapter
Engrenage
À utiliser avec (équipement):
Rotor 12165 pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16
Rotor 122256-H pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16
Rotor 19776
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type À utiliser avec (équipement) unitSize
10006121 Tube de culture de 15 ml, n° 15115 Engrenage Rotor 19776 -
10532002 Tube de culture de 50 ml, n° 15151 Engrenage Rotor 12165 pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16 2 pièces
10271552 Tube de culture de 15 ml, n° 15115 Engrenage Rotor 12165 pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16 2 pièces
10670973 Tube de culture de 50 ml, n° 15051 et 15052 Adapter Rotor 19776 2 pièces
10093043 1 tube de culture de 50 ml n° 15151 Adapter Rotor 122256-H pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16 2 pièces
11720719 2 Culture de 50 ml et 2 Culture de 15 ml, tube n° 15151 et 15115 Adapter Rotor 122256-H pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16 2 pièces
11760719 5 tubes de culture de 15 ml n° 15115 Adapter Rotor 122256-H pour centrifugeuse réfrigérée série 6-16 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10006121 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 13060
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Augmentez la flexibilité des applications centrifuges grâce à ces adaptateurs.
  • Compatibles avec les rotors et centrifugeuses Sigma™
Spécification
Type Engrenage
Capacité Tube de culture de 15 ml, n° 15115
À utiliser avec (équipement) Rotor 19776
À utiliser avec (application) S’adapte à une culture de 15 ml, tube n°15115
Nb par paquet 2/boîte