Learn More
Falcon™ Couvercle transparent pour plaque de dosage
Code produit 10396341 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10396341 Non stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10396341 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    101.26€ / 50 pièces
    Économisez 44.74€
    30% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour les plaques en polychlorure de vinyle (PVC) et à 384 puits (PS)
  • Couvercle en PS pour microplaques Falcon™ à 384 puits et 96 puits avec une capacité de puits totale de 120 μl
  • PS 6 mm, pour microplaques à 96 et 384 puits
  • Non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Type de produit Couvercle pour microplaques
Plate Compatibility Plaque 96/384 puits, 120 μL Wells