Learn More
Descripción
Includes
Couvercle en PS muni d’une poignée, outil d’extraction de sécurité
- Simplifiez l’analyse : cultivez, fixez, colorez et examinez vos échantillons au microscope sans avoir à transférer les cellules
- Chambre en polystyrène collée sur une lame de microscope en verre (25 × 75 mm) spécialement nettoyée et rincée trois fois
- L’outil de retrait de sécurité sépare les puits de la lame ; le joint reste attaché au récipient en plastique, empêche la contamination croisée et n’interfère pas avec le traitement ultérieur
- Stérile
- Utilisez jusqu’à 8 conditions de culture différentes sur une seule lame de microscope en verre
- Étiquetage numérique ; disponibles en format 4-puits et 8-puits
Información de órdenes
Disponibles avec 1, 2, 4, ou 8 puits, numérotés pour faciliter l’identification. Fourni avec couvercle en polystyrène avec poignée. Conditionnées en plateaux pour incubation jetables. Chaque plateau contient 12 lames.
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Lame pour culture cellulaire |
| Puits | 8 |
| Surface de culture | 0,7 cm2 |
| Volume (métrique) utile | 0,7 à 0,8 ml |
| À utiliser avec (application) | Amplification ou hybridation in situ d’ADN, pathologie ou typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant une petite zone de culture accessible |
| Comprend | Couvercle en polystyrène muni d’une poignée, outil de déverrouillage de sécurité |
| Nbre par carton | 96 |
| Stérilité | Stérile |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?