Learn More
Falcon™ Articles en plastique pour fécondation in vitro
Code produit 10674052 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boîte ronde de 60 x 15 mm
Boîte à paroi basse de 50 x 9 mm
Boîte à un puits de 60 x 15 mm
Plaque à quatre puits de 17 x 11 mm
Surface de culture:
1,39 cmsup2/sup
19 cmsup2/sup
2,89 cmsup2/sup
21,29 cmsup2/sup
Traitement de surface:
Non traitée pour la culture tissulaire
Traitée pour culture tissulaire
Quantité:
1/paquet, 100/boîte
20/paquet, 500/boîte
4/paquet, 100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Surface de culture Traitement de surface Quantité unitSize
10674052 Plaque à quatre puits de 17 x 11 mm 1,39 cmsup2/sup Traitée pour culture tissulaire 1/paquet, 100/boîte 100 pièces
10011081 Boîte à un puits de 60 x 15 mm 2,89 cmsup2/sup Traitée pour culture tissulaire 20/paquet, 500/boîte 500 pièces
13404059 Boîte à paroi basse de 50 x 9 mm 19 cmsup2/sup Non traitée pour la culture tissulaire 4/paquet, 100/boîte 100 pièces
10729471 Boîte ronde de 60 x 15 mm 21,29 cmsup2/sup Traitée pour culture tissulaire 20/paquet, 500/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Au cours de l’année 2013, les produits de cette entreprise intégreront les marques Discovery Labware (par ex., Falcon™, Matrigel™ et BioCoat™) dans leur famille toujours en expansion de marques Corning Life Sciences. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit 10674052 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353654
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Au cours de l’année 2013, les produits de cette entreprise intégreront les marques Discovery Labware (par ex., Falcon™, Matrigel™ et BioCoat™) dans leur famille toujours en expansion de marques Corning Life Sciences. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Articles en plastique pour FIV Falcon™ pour la manipulation et l’observation d’ovules et d’embryons. La conception comprend un dispositif stérile, plat, optiquement transparent et à usage unique.
Remarque : Les couvercles des produits Falcon™ IVF ne sont pas certifiés non embryotoxiques.
  • Plastiques prétestés pour fécondation in vitro (FIV)
  • Marquage CE conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
  • Fabriqués conformément à la FDA Quality System Regulation
  • Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA des États-Unis
  • Produit non embryotoxique, apyrogène, non cytotoxique
  • Traité pour culture tissulaire pour une surface hydrophile uniforme
  • La boîte à paroi basse n’est pas traitée pour culture tissulaire (non mouillable) pour une uniformité optimale des gouttelettes de milieux
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Fond plat pour une optique sans distorsion
  • Conditionnés dans un emballage de type médical à ouverture facile, les sachets multi-unités ont des languettes refermables
Informations sur la commande
En sachet à ouverture facile afin de garantir la stérilité. Conditionnement en boîtes de 20 par pochette ; plaques emballées individuellement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 1,39 cmsup2/sup
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 1,8 mL
Type Plaque à quatre puits de 17 x 11 mm
Quantité 1/paquet, 100/boîte
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire