Learn More
Falcon™ Plaque multipuits de stockage de bibliothèque
Code produit 10693652 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
25
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10693652 25 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693652 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 351190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.01€
    344.57€ / 100 pièces
    Économisez 37.44€
    9% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Solution idéale pour le stockage, l’archivage et le transport de médicaments candidats pharmaceutiques
Microplaque à 96 puits en polypropylène Falcon™, non traitée, fond rond, 25/sachet, 50/boîte : La plaque de stockage de bibliothèques Falcon à 96 puits en polypropylène est pratique pour le stockage des composés : Encoche H12
  • Plaque extrêmement rigide et plate pour des manipulations automatisées homogènes
  • La plaque peut supporter des cycles de congélation / décongélation répétées jusqu’à -20 °C
  • Son polypropylène à faible rétention et sa conception à puits ronds assurent de faible volumes résiduels après le pipetage (<0,1 μl)
  • Rebords de puits relevés et planéité pour le scellement par chaleur ou adhésif
  • Outre la plaque de stockage de bibliothèques à fond rond Falcon à 96 puits, des formats à fond en V sont également disponibles
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    Matériau Polypropylène
    Stérilité Non stérile
    Nbre de puits 96
    Nbre par carton 100
    Nb par paquet 25
    Type de produit Microplaque de stockage
    Type de puits Rond