Learn More
Falcon™ Flacons de culture tissulaire non traités
BIOPHARMA
Code produit 10497302 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
250 à 380 ml
Conditionnement:
200 pièces
60 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10497302 250 à 380 ml 60 pièces
10112732 70 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497302 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    108.19€ / 60 pièces
    Économisez 50.81€
    31% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Similaires à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
  • Le traitement de culture des tissus du plasma sous vide assure une adhérence, une propagation et une croissance homogènes des cellules
  • Choisir une culture tissulaire standard, Corning™ Primaria™ ou non des surfaces de croissance en polystyrène traitées pour la culture tissulaire afin de répondre à vos besoins individuels en matière de culture cellulaire
  • L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements, ainsi que la protection contre la contamination (flacons à col incliné)
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Graduations volumétriques et zone d’écriture
  • Les bouchons ventilés intègrent un 0,2 μmembrane hydrophobe pour un échange gazeux optimal tout en protégeant contre la contamination
  • La surface et le volume de croissance sont nominaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Capacité (impériale) 8,45 à 12,84 oz
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension
Type de goulot Col incliné
Nbre par carton 6/Carton
Nb par paquet 5/Paquet
Type de produit Connecteur FEP
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Peptide de fibronectine
Surface d’écriture Oui
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Type de bouchon Bouchon à joint
Surface de culture 75 cm²
Traitement de surface Non traitée