Learn More
Facteur de croissance dérivé de plaquettes BB (PDGF-BB) Falcon™, recombinant humain, 100 μg
Code produit 10584461 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10584461 10 x 10 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10584461 Fournisseur Corning Code fournisseur 356051
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le facteur-BB de croissance dérivé des plaquettes (PDGF-BB) Corning, recombinant humain, est une glycoprotéine dimère composée de deux chaînes A et / ou B. Ce facteur de croissance est le principal mitogène dans le sérum des cellules mésenchymateuses.
  • Formule : lyophilisé à partir de 10 mM d’acide acétique, sans support ; reconstitué dans 10 mM d’acide acétique ou un milieu sans sérum contenant 0,2 % de BSA
  • Provient d’E. coli recombinante
  • Poids moléculaire 25 kD
  • Pureté supérieure à 95 % par SDS-PAGE
  • Testé pour sa capacité à stimuler la prolifération des fibroblastes de souris albinos SWISS
  • Filtré (membrane de 0,2 μm) et testé et trouvé négatif pour les bactéries, les champignons et les mycoplasmes
  • Concentration recommandée de 0,5 à 4 ng/ml de milieu selon le type de cellule
  • Stable pendant au moins trois mois entre 2° et 8°C (lyophilisé) ou trois mois à -20°C (solubilisé). Éviter les congélations / décongélations multiples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté ou qualité >95 % par SDS-PAGE
Quantité 10 x 10 μg