Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polypropylène à fond rond
BIOPHARMA
Code produit p-196968 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
14 mL
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
Conditionnement:
25/boîte ; 500/carton
25/sachet ; 500/boîte
Emballage individuel
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement Conditionnement
10384641 14 mL 100 mm Emballage individuel 500 pièces
10314791 5 mL 75 mm 25/sachet ; 500/boîte -
10110101 14 mL 100 mm 25/boîte ; 500/carton 500 pièces
12338749 14 mL 100 mm 25/boîte ; 500/carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10384641 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 352006
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance chimique et thermique. Les™ tubes en polypropylène à fond rond Falcon sont testés pour résister à une centrifugation de 3000 xg.
  • Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
  • Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
  • Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352002 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
  • Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
  • Les tubes en PP conviennent le mieux aux applications nécessitant une plus grande température et stabilité chimique
  • Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
  • Matériaux d’emballage de style médical
  • Puissance nominale de 3 000 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
  • Les tubes de 17 x 100 mm sont dotés de graduations imprimées en bleu et d’une zone d’écriture blanche
  • Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
Informations sur la commande
Bouchons à clipser également disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Description 3000 x G
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Forme Fond rond
Jetable Usage unique
Comprend Bouchon à clipser, étiquette inscriptible
Conditionnement Emballage individuel
Stérilité Stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de bouchon Bouchon à clipser
Type de produit Tube à essai