Learn More
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- En PS vierge transparent
- Apyrogènes
- Traité pour culture tissulaire standard (TC)
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels sont en PET (code 1) et recyclables.
- Les microplaques Falcon à 96 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI/SBS pour les microplaques
- Le volume de travail des culture est de 0,1 à 0,2 ml
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac de cinq par plateau
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,25 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 5/boîte ; 50/carton |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |