Learn More
Falcon™ Bouchons à clipser stériles en polyéthylène
BIOPHARMA
Code produit 10011021 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10011021 Naturel 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10011021 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 352032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.56€
    125.27€ / 2000 pièces
    Économisez 14.29€
    10% de réduction
En stock
Pour tubes à fond rond Falcon
Ces bouchons en polyéthylène sont dotés d’un ajustement breveté à deux positions ; ils sont desserrés pour la culture aérobie, serrés pour l’étanchéité.
Les bouchons à clipser à double position en polyéthylène Falcon™ pour tubes de 12 x 75 mm offrent des positions ventilées et entièrement fermées. Ces bouchons stériles sont conditionnés par sachet de 500 et boîte de 2 000. Sans RNAse / DNAse.
  • Bouchon à clipser à double position, offrant des options ventilées et entièrement fermées
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Pour une utilisation avec des tubes en polystyrène et en polypropylène
  • Informations sur la commande
    Conditionnement dans des sachets de 500 ; boîte de quatre sachets.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Bouchon à clipser
    Autoclavable Not Autoclavable
    Matériau Polyéthylène
    Couleur Naturel
    Nb par paquet 500/Bte
    Nbre par carton 2000/carton
    Stérilité Sterile
    À utiliser avec (équipement) Falcon™ 75 l x 12 mm de dia. ext. Tubes à fond rond en polystyrène et en polypropylène de 5 ml
    Jetable Single-use