Learn More
Falcon™ Récipients pour échantillons stériles
Code produit p-174871 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 ml
220 ml
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Closure Included unitSize
10100881 220 ml Oui 100 pièces
10153862 220 ml Non 500 pièces
10002922 110 ml Non 500 pièces
10190871 110 ml Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10100881 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 354015
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP transparent pour plus de solidité et de visibilité. Les conteneurs d’échantillons stériles Falcon™ conviennent parfaitement aux prélèvements d’échantillons.
  • Les récipients stériles en polypropylène jetables assurent un confinement sécurisé des échantillons
  • Disponible en format 4 1/2 oz. (110 mL) et 8 oz. (220 mL) avec et sans couvercle assorti
  • Inclut des graduations moulées pour faciliter les mesures
  • Gradués en onces et en millilitres pour fournir des récipients à usage unique et pratique pour la collecte, le transport et le stockage d’une grande variété d’échantillons
  • Inertes et chimiquement résistants aux réactifs de laboratoire couramment utilisés à température ambiante
  • Caractéristiques
    Stérile
  • Graduations de 4 1/4 oz de 1/2 oz à 4 1/2 oz par incréments de 1/4 oz et de 20 mL à 110 mL par incréments de 10 mL
  • Contenance de 8 oz, graduée de 1/4 oz à 8 oz par incréments de 1/4 oz et de 20 mL à 220 mL par incréments de 10 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 220 ml
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 1/boîte