Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Marque: Falcon™ 351143
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.32970kg
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Choisissez des surfaces traitées ou non traitées pour la culture tissulaire
- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire. Elle est similaire à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Le couvercle permet un empilage stable sur la paillasse ou dans l’incubateur
- Toutes les plaques (à l’exception des modèles 08-772-2A et 08-772-16) disposent d’un couvercle à “labyrinthe” breveté qui réduit l’évaporation du milieu des puits et diminue le risque de contamination.
- La jupe profonde et le bord dentelé permettent une meilleure adhérence pour la manipulation des plaques
- La clarté optique exceptionnelle permet de visualiser toutes les monocouches cellulaires
- Les extrémités dépolies offrent une zone d’écriture claire pour une identification rapide
- Toutes les plaques et tous les couvercles conviennent aux traitements manuels et automatisés
Spécification
3 x 4 | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
12 | |
Emballage individuel |
Transparent | |
Polystyrène | |
6 ml | |
3,8 cm2 | |
Rectangulaire | |
Non traité | |
1.5 à 2.2 ml | |
Couvercle | |
50/Carton |