Learn More
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit 10357992 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10357992 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10357992 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353916
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :avec couvercle
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
  • Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1,5 à 2,2 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 0,37 mL
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton