Learn More
Pohli™ Emballage de protection contre les chutes (FSP / D)
Code produit 15831418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
370 x 370 x 670 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) extérieures Conditionnement
15831418 370 x 370 x 670 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15831418 Fournisseur Pohli™ Code fournisseur 030481490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    137.30€ / 1 pièces
    Économisez 29.70€
    17% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
L’emballage de protection contre les chutes (FSP / D) comprend des sangles en tissu de 48 mm de large avec 2 poignées cousues et bouchon inviolable.
  • Emballage combiné de 25 L (ONU) 6 PH 1/X/250
  • Blanc
  • Ballon en verre cylindrique
  • Filetage DIN 70 inviolable, type FSP/D
  • Sangles en tissu de 48 mm de large avec 2 poignées cousues
  • Bouchon inviolable noir DIN 70 facilement vissé (Lupolen 4261 A)
  • Inserts à revêtement en EPE de 2,0 mm avec laminage en PTFE de 0,2 mm
  • Bague inviolable verte (PP)
  • 6,8 kg/pièce
Spécification
Applications Emballage de protection contre les chutes
Dimensions (L x l x H) extérieures 370 x 370 x 670 mm
Type de bouchon Bouchon inviolable noir DIN 70 (Lupolen 4261 A), inserts à revêtement en EPE de 2,0 mm avec laminage en PTFE de 0,2 mm
Poids (métrique) 6,8 kg
Description FSP / D
Capacité 25 L
Matériau Verre flint, polystyrène expansé
En raison de la maladie du verre, il peut arriver que les bonbonnes aient à l’intérieur une croûte à la surface. L’humidité pendant l’entreposage provoque l’hydratation des sels et la lixiviation du verre. En réduisant l’humidité relative, ces sels hydratés peuvent alors former une croûte à la surface. Ces sels sont le carbonate de sodium, le carbonate de calcium et le dioxyde de silicium. Nous recommandons donc de laver les bonbonnes avant de les remplir.