Learn More
Pohli™ Emballage de protection contre les chutes (FSP / P)
Code produit 13578940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
400 x 400 x 610 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) extérieures Conditionnement
13578940 400 x 400 x 610 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13578940 Fournisseur Pohli™ Code fournisseur 03048184
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’emballage de protection contre les chutes (FSP / P) comprend des sangles textiles avec poignées en plastique.
  • Emballage composite de 25 litres (ONU)6PH1/X1.8/250/D/2017-pohli,
  • Finition de bonbonne en verre DIN de 70 mm, inviolable, type FSP/P
  • Mousse dure PSE
  • Sangles textiles avec poignées en plastique
  • Bouchon inviolable noir DIN de 70 mm
  • Revêtement en EPE Lupolen 4261A de 2 mm avec disque laminé en PTFE de 0,2 mm
  • Bague inviolable verte montée (PP)
Spécification
Applications Emballage de protection contre les chutes
Dimensions (L x l x H) extérieures 400 x 400 x 610 mm
Type de bouchon Bouchon inviolable noir DIN de 70mm, revêtement en EPE Lupolen 4261A de 2 mm avec disque laminé en PTFE de 0,2 mm
Description FSP / P
Capacité 25 L
Matériau Verre flint, polystyrène expansé
En raison de la maladie du verre, il peut arriver que les bonbonnes aient à l’intérieur une croûte à la surface. L’humidité pendant l’entreposage provoque l’hydratation des sels et la lixiviation du verre. En réduisant l’humidité relative, ces sels hydratés peuvent alors former une croûte à la surface. Ces sels sont le carbonate de sodium, le carbonate de calcium et le dioxyde de silicium. Nous recommandons donc de laver les bonbonnes avant de les remplir.