Learn More
Pohli™ Emballage de protection contre les chutes (SUPER FSP)
Product Code. 15841418
Change view
Click to view available options
Matériau:
Verre flint, polystyrène expansé
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Unit Size
15841418 Verre flint, polystyrène expansé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15841418 Supplier Pohli™ Supplier No. 03048176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    293.40€ / 1 pièces
    Économisez 61.60€
    17% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Approuvé comme emballage combiné pour le transport autonome de marchandises dangereuses conformément à 6PH1/X2.2/250.
  • Emballage composite SUPER FSP, (ONU)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
  • 25Bonbonne de 25 L (verre flint EG 5 kg)
  • 48 Sangles noires de 48 mm (polyester) avec 2 poignées noires (PEHD)
  • Bouchon à vis inviolable noir DIN 70 monté (Lupolen 4261 A)
  • Revêtement en EPE de 2 mm avec revêtement en PTFE de 0,2 mm
  • Bague inviolable verte (PP)
Specifications
Certifications/Conformité (ONU)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
Applications Transport de marchandises dangereuses
Dimensions (L x l x H) extérieures 435 x 435 x 685 mm (448 x 448 x 688 mm avec boîte en carton séparée)
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable noir DIN 70 monté (Lupolen 4261 A), revêtement en EPE de 2 mm avec revêtement en PTFE de 0,2 mm
Description SUPER FSP
Capacité 25 L
Matériau Verre flint, polystyrène expansé
En raison de la maladie du verre, il peut arriver que les bonbonnes aient à l’intérieur une croûte à la surface. L’humidité pendant l’entreposage provoque l’hydratation des sels et la lixiviation du verre. En réduisant l’humidité relative, ces sels hydratés peuvent alors former une croûte à la surface. Ces sels sont le carbonate de sodium, le carbonate de calcium et le dioxyde de silicium. Nous recommandons donc de laver les bonbonnes avant de les remplir.