Learn More
Globe Scientific Tubes à fond tordu pour l’automatisation
Code produit 31923236 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Naturel
Type de produit:
Tube de faux fond
Conditionnement:
1 000/Carton
1500/Cs.
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Conditionnement Conditionnement
31923236 Blanc Tube de faux fond 1500/Cs. 1500 pièces
31922516 Naturel Tube de faux fond 1 000/Carton 1000 pièces
31922497 Naturel Tube de faux fond 1500/Cs. 1500 pièces
31922679 Blanc Tube de faux fond 1 000/Carton 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31923236 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5528B
Expédition estimée: 11-01-2027
Pour une utilisation comme tube secondaire pour le codage à barres sur les analyseurs automatisés
  • En PP
  • Dimensions : 16 x 97 mm
  • Capacité : 5 mL
  • Les bouchons à vis sont vendus séparément (voir 21-200-231, -232)
Spécification
Couleur Blanc
Description Ce sont les bouchons à vis destinés aux tubes à faux fond 5527 et 5527B
Matériau Polypropylène
Conditionnement 1500/Cs.
Type de produit Tube de faux fond