Learn More
Faltan, MedChemExpress
Code produit 16482359
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482359 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1878
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Faltan
Forme physique Solid
CAS 133-07-3
Couleur Jaune clair
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H4Cl3NO2S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (421.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 296.56
Poids de la formule 296.56
Pourcentage de pureté 98.55%
Qualité Research