Learn More
Solstice FAM Benzine
Code produit 15915610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
18 L
Conditionnement:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15915610 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15915610 Fournisseur Solstice Code fournisseur 2453818L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
FAM Benzine, DIN 51635, point d'ébullition 65 °C à 95 °C.
  • Honeywell Riedel-de Haen possède plus de 200 ans d'histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Nom chimique ou matériau FAM Benzine
pH Non applicable
Point de fusion -30 °C
CAS 110-82-7
% min. CAS ≥10.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤25.00%
Densité 0,76 g/cm3 (15 °C)
Quantité 18 L
Point d’éclair -26 °C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H12
Tension de vapeur 10 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00003814
Viscosité Aucune donnée disponible
Numéro UN UN3295
Synonyme Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
Point d’ébullition 65 °C à 95 °C
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Qualité ACS