Learn More
Benzine FAM, Honeywell
Code produit 15642670
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15642670 2.5 L 2.50L
15652670 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15642670 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 245382.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
ISO 51635, BP 65-95 °C
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5
Numéro MDL MFCD00081849
Spécification
Nom chimique ou matériau Fam Benzine
Densité 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Point d’éclair −26°C (−14.8°F)
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1268