Learn More
Famciclovir-d4, TRC
Code produit 30396791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30396791 2.5 mg
30394705 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30396791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF1011272.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020719-42-9
Formule moléculaire C14 2H4 H15 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Nom IUPAC [acétate de [2-[acétyloxy(dideutério)méthyl]-4-(2-aminopurine-9-yl)-1,1-dideutériobutyle] acétate
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)C)C(CCn1cnc2cnc(N)nc12)C([2H])([2H])OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Famciclovir-d4
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2
Poids de la formule 325.1688