Learn More
Famotidine, MedChemExpress
Code produit 16480898
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480898 5 g
16402159 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480898 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0377
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Spécification
Nom chimique ou matériau Famotidine
Forme physique Solid
CAS 76824-35-6
Couleur Off-White
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15N7O2S3
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme MK-208
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.34 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(NS(=O)(N)=O)CCSCC1=CSC(NC(N)=N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 337.45
Poids de la formule 337.45
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research