Learn More
Memmert™ Surveillance de la vitesse du ventilateur pour UF75plus
Code produit 17579725 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF75plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17579725 Étuve UF75plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17579725 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UF75plusV4
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Surveillance de la vitesse du ventilateur avec arrêt de la fonction de chauffage et une alarme en cas de défaillance.
  • Avec arrêt du chauffage
  • Avec alarme
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UF75plus
Type Surveillance de la vitesse du ventilateur
Comprend Interrupteur et alarme