Learn More
Faradil 3-Laurate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Faradiol 3-Laurate |
| CAS | 270078-40-5 |
| Formule moléculaire | C42 H72 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Faradiol 3-Laurate, Faradiol 3-O-Laurate, Faradiol 3-Monolaurate |
| Formule InChI | InChI=1S/C42H72O3/c1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-36(44)45-35-24-26-39(6)32(38(35,4)5)23-27-41(8)33(39)21-20-31-37-30(3)29(2)22-25-40(37,7)34(43)28-42(31,41)9/h22,30-35,37,43H,10-21,23-28H2,1-9H3/t30-,31-,32+,33-,34+,35+,37-,39+,40-,41-,42-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC[C@@H]4[C@H]5[C@H](C)C(=CC[C@]5(C)[C@@H](O)C[C@@]34C)C)C1(C)C |
| Nom IUPAC | [(3S,4aR,6aR,6aR,6bR,8S,8aS,12S,12aR,14aR,14bR)-8-hidroxi-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octametil-2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,12,12a,13,14,14a-tetradecahidro-1H-picen-3-il] dodecanoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 625.019 |
| Poids de la formule | 624.548 |