Learn More
Farnesol, 96 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356650 25 mL Flacon en verre 25mL
10366650 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356650 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 119120250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4602-84-0
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Numéro MDL MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Clé InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonyme e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CID PubChem 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Nom IUPAC (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesol
Note relative au nom 96%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8865g/mL
Point d’ébullition 149°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4870 to 1.492
Quantité 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Merck Index 15, 3975
Gravité spécifique 0.8865
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide