Learn More
Farnésol, mélange disomères, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478910 5 g 5g
11429576 25 g -
11439576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19316.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Il peut être utilisé pour induire l’apoptose dans les cultures cellulaires. Il est également utilisé comme agent antimicrobien. Il est utilisé dans les parfums et comme agent aromatisant.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4602-84-0
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Numéro MDL MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Clé InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonyme e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CID PubChem 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Nom IUPAC (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesol
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.887
Point d’ébullition 159°C to 160°C (10 mmHg)
Point d’éclair 146°C (295°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.489
Quantité 5 g
Beilstein 1763926
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3937
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 96%