Learn More
Farnésol (mélange d'isomères), TRC
Code produit 30400788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400788 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF10245550G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesol (Mixture of Isomers)
CAS 4602-84-0
Formule moléculaire C15 H26 O
Quantité 50 g
Synonyme Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers)
Formule InChI InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C
Nom IUPAC 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trien-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Poids de la formule 222.1984