Learn More
Acétate de farnésyle, mélange d’isomères, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428647 100 g 100g
11418647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19778.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264.409 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29548-30-9
Formule moléculaire C17H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.409
Numéro MDL MFCD00036516
Clé InChI ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Synonyme farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
CID PubChem 638500
Nom IUPAC Acétate de [(2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-triényl]
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesyl acetate
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.91
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 100 g
Beilstein 1784823
Poids de la formule 264.41
Pourcentage de pureté 96%