Learn More
Amide d'acide farnésyl thiosalicylique (10 mg/mL dans l'éthanol), TRC
Code produit 30392519
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30392519 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF1025031ML
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide
CAS 1092521-74-8
Formule moléculaire C22H31NOS
Quantité 1 mL
Synonyme 2-[[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]thio]benzamide
Formule InChI InChI=1S/C22H31NOS/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H2,23,24)/b18-11+,19-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1C(=O)N)\C)\C)C
Nom IUPAC 2-[(2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trienyl]sulfacylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 357.55
Poids de la formule 357.2126
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/mL