Learn More
Farnésylacétone, mélange d’isomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479506 250 g 250g
11469506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19234.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262.437 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-29-8
Formule moléculaire C18H30O
Poids moléculaire (g/mol) 262.437
Numéro MDL MFCD00036517
Clé InChI LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Synonyme farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
CID PubChem 1711945
ChEBI CHEBI:67252
Nom IUPAC (5E,9E)-6,10,14-triméthylpentadeca-5,9,13-trién-2-one
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Farnesylacetone
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.88
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.481
Quantité 250 g
Beilstein 1781239
Poids de la formule 262.44
Pourcentage de pureté 97%