Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Code produit 16484996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484996 100 mg
16443998 10 mg
16466707 5 mg
16420116 2 mg
16480986 200 mg
16490347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16484996 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10480
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H32O7S
Quantité 100 mg
Synonyme TAK-875
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 524.63
Poids de la formule 524.63
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism